5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782113
Numéro CAS: 120511-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité