Cycloheptane-1,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Cycloheptanedione
OR902471-5G
APOSOR902471-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR902471-5G
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Cycloheptane-1,3-dione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863735
Numéro CAS: 1194-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité