L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902544-100MG OR902544-1G OR902544-250MG
APOSOR902544-100MGEA 300 EUR InStock
APOSOR902544-100MG APOSOR902544-1G APOSOR902544-250MG
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂BrClN₂S
MW: 249.5200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193398
Numéro CAS: 1152475-42-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité