6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902552-1G
APOSOR902552-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR902552-1G
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
6-Bromo-1,2-benzisoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,0168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659634
Numéro CAS: 1060802-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité