Buthionine sulphoximine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9025T-1G OR9025T-250MG
APOSOR9025T-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR9025T-1G APOSOR9025T-250MG
Buthionine sulphoximine
Buthionine sulphoximine
A potent & specific inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase.
Formule: C₈H₁₈N₂O₃S
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070309
Numéro CAS: 5072-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité