Cyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR902623-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR902623-1G APOSOR902623-25G APOSOR902623-5G
Cyclohexanecarboxylate d'éthyle 95%
Cyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041734
Numéro CAS: 3289-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité