6-Chlorohexanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902690-100G OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA 491 EUR InStock
APOSOR902690-100G APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061103
Numéro CAS: 4224-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité