N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-ɑ-tert-Butoxycarbonylamino-β-propiolactone, tert-Butyl (S)-(2-oxooxetan-3-yl)carbamate, N-Boc-L-serineβ-Lactone, (S)-ɑ-Boc-amino-β-propiolactone, (S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-oxetanone
OR902727-1G OR902727-250MG
APOSOR902727-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR902727-1G APOSOR902727-250MG
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-beta-lactone
Formule: C₈H₁₃NO₄
MW: 187,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318414
Numéro CAS: 98541-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité