5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile
OR902743-25G
APOSOR902743-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR902743-25G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formule: C₆Cl₂N₄
MW: 198,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191419
Numéro CAS: 56413-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité