5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040182
Numéro CAS: 674287-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité