6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR9028-25GEA 707 EUR InStock
APOSOR9028-25G APOSOR9028-5G
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865116
Numéro CAS: 183428-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité