2,3-Dimethyl-4-nitrophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR902805-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR902805-1G APOSOR902805-25G APOSOR902805-5G
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol 95%
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861284
Numéro CAS: 19499-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité