2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663452
Numéro CAS: 62506-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité