3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
OR902965-500G
APOSOR902965-500GEA 143 EUR InStock
APOSOR902965-500G
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle 95%
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000751
Numéro CAS: 14794-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité