2-Phenylthiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903003-5G
APOSOR903003-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR903003-5G
2-Phenylthiazole 95%
2-Phenylthiazole
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272327
Numéro CAS: 1826-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité