2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114970
Numéro CAS: 4651-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité