Ethyl acetimidate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903066-100G OR903066-500G
APOSOR903066-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR903066-100G APOSOR903066-500G
Ethyl acetimidate hydrochloride 95%
Ethyl acetimidate hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012572
Numéro CAS: 2208-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité