2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903289-1G
APOSOR903289-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR903289-1G
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234685
Numéro CAS: 25724-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité