Isocyanure de 2,6-xylyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
APOSOR903290-1GEA 147 EUR InStock
APOSOR903290-1G APOSOR903290-5G
Isocyanure de 2,6-xylyle 95%
Isocyanure de 2,6-xylyle
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013479
Numéro CAS: 2769-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité