3-Éthoxy-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR9033-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR9033-1G APOSOR9033-25G APOSOR9033-5G
3-Éthoxy-2-nitropyridine 98%
3-Éthoxy-2-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C/15mmHg
Point de fusion: 28…32 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006257
Numéro CAS: 74037-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité