Quinoxalin-5-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxyquinoxaline
OR903311-5G
APOSOR903311-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR903311-5G
Quinoxalin-5-ol 98%
Quinoxalin-5-ol
Formule: C8H6N2O
MW: 146,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00972004
Numéro CAS: 17056-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité