Méthanetricarboxylate de triéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903316-100G OR903316-500G
APOSOR903316-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR903316-100G APOSOR903316-500G
Méthanetricarboxylate de triéthyle 98%
Méthanetricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₆
MW: 232,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009150
Numéro CAS: 6279-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité