5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 317 EUR InStock
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047166
Numéro CAS: 10241-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité