Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
OR903332-5G
APOSOR903332-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR903332-5G
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908168
Numéro CAS: 75680-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité