2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903364-25G
APOSOR903364-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR903364-25G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014364
Numéro CAS: 1643-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité