1,6-Dihydroxynaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903392-100G OR903392-500G
APOSOR903392-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR903392-100G APOSOR903392-500G
1,6-Dihydroxynaphtalène 98%
1,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003981
Numéro CAS: 575-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité