2-Amino-6-éthoxybenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903400-100G OR903400-25G
APOSOR903400-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR903400-100G APOSOR903400-25G
2-Amino-6-éthoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂OS
MW: 194,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005788
Numéro CAS: 94-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité