5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-1-methylpyrazole
OR903445-25G
APOSOR903445-25GEA 178 EUR InStock
APOSOR903445-25G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109327
Numéro CAS: 34091-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité