1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9035-1G OR9035-5G
APOSOR9035-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR9035-1G APOSOR9035-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.911 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005949
Numéro CAS: 694-05-3
EINECS: 211-766-2
ONU: 2410
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité