3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903574-100G
APOSOR903574-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR903574-100G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
MW: 155,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010072
Numéro CAS: 5728-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité