4-Amino-3,5-dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234048
Numéro CAS: 84539-34-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité