5-Nitro-m-toluidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-nitroaniline
OR903637-5G
APOSOR903637-5GEA 143 EUR InStock
APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082655
Numéro CAS: 618-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité