4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903690-1G OR903690-250MG OR903690-5G
APOSOR903690-1GEA 107 EUR InStock
APOSOR903690-1G APOSOR903690-250MG APOSOR903690-5G
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol
Formule: C₁₀H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191788
Numéro CAS: 205448-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité