4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903691-1G OR903691-250MG
APOSOR903691-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR903691-1G APOSOR903691-250MG
4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile 97%
4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13688990
Numéro CAS: 24056-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité