4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Formule: C₈H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 39546-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité