6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903746-1G OR903746-250MG
APOSOR903746-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR903746-1G APOSOR903746-250MG
6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743851
Numéro CAS: 40925-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité