7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903749-1G OR903749-250MG OR903749-5G
APOSOR903749-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR903749-1G APOSOR903749-250MG APOSOR903749-5G
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₂ClN₃S
MW: 171,6075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16657018
Numéro CAS: 13316-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité