2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174,0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697806
Numéro CAS: 54237-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité