2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903840-1G OR903840-250MG
APOSOR903840-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR903840-1G APOSOR903840-250MG
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
2-Chloro-9-methyl-9H-purine
Formule: C₆H₅ClN₄
MW: 168,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07440150
Numéro CAS: 2346-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité