1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903941-1G OR903941-250MG
APOSOR903941-1GEA 864 EUR InStock
APOSOR903941-1G APOSOR903941-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668690
Numéro CAS: 787586-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité