N-Phenylisonicotinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenyl isonicotinicamide, N-Phenyl-4-pyridinecarboxamide
OR904044-5G
APOSOR904044-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR904044-5G
N-Phenylisonicotinamide 98%
N-Phenylisonicotinamide
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00459246
Numéro CAS: 3034-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité