3-Éthynylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Pyridylacetylene
OR904149-25G
APOSOR904149-25GEA 207 EUR InStock
APOSOR904149-25G
3-Éthynylpyridine 97%
3-Éthynylpyridine
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02177459
Numéro CAS: 2510-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité