tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-aminopropylcarbamate
OR904169-1G OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR904169-1G APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.2407 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09788609
Numéro CAS: 255735-88-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité