Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904201-25G OR904201-5G
APOSOR904201-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR904201-25G APOSOR904201-5G
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime 95%
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022509
Numéro CAS: 29683-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité