Acétate de 2-bromoéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
OR904265-500G
APOSOR904265-500GEA 178 EUR InStock
APOSOR904265-500G
Acétate de 2-bromoéthyle 97%
Acétate de 2-bromoéthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000235
Numéro CAS: 927-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité