5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₄H₇N₃OS
MW: 145,1829 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01203002
Numéro CAS: 15884-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité