Isocyanate de 2-naphtyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904280-1G
APOSOR904280-1GEA 162 EUR InStock
APOSOR904280-1G
Isocyanate de 2-naphtyle 95%
Isocyanate de 2-naphtyle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014319
Numéro CAS: 2243-54-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité