1-Furfurylpyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Furan-2-ylmethyl)-1H-pyrrole
OR904283-25G
APOSOR904283-25GEA 140 EUR InStock
APOSOR904283-25G
1-Furfurylpyrrole 95%
1-Furfurylpyrrole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010080
Numéro CAS: 1438-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité