Pyrazinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9043-100G OR9043-500G
APOSOR9043-100GEA 129 EUR InStock
APOSOR9043-100G APOSOR9043-500G
Pyrazinamide 98%
Pyrazinamide
Formule: C₅H₅N₃O
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité