Acétohydrazide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR904346-500GEA 227 EUR InStock
APOSOR904346-500G APOSOR904346-100G
Acétohydrazide 96%
Acétohydrazide
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007610
Numéro CAS: 1068-57-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité